Få mere at vide
Hydrocortisone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16442539
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16442539 1 g
16411448 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16442539 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN05831g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
MedChemExpress Hydrocortisone (Cortisol) is a steroid hormone or glucocorticoid secreted by the adrenal cortex.
Hydrocortisone (Cortisol) is a steroid hormone or glucocorticoid secreted by the adrenal cortex.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Hydrocortisone
CAS 50-23-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H30O5
Mængde 1 g
Synonym Cortisol
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (85.53 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL C[C@@]1([C@@]2(O)C(CO)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@]([C@]3(CC4)C)([H])[C@@H](O)C1
Molekylvægt (g/mol) 362.46
Formel vægt 362.46
Procent renhed 98.13%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation