Få mere at vide
Hydrocortisone cypionate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473139
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16473139 1 mg 1mg
16440676 20 mg -
16440159 10 mg -
16402358 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16473139 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00089
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Hydrocortisone cypionate is a synthetic glucocorticoid corticosteroid and a corticosteroid ester.
Hydrocortisone cypionate is a synthetic glucocorticoid corticosteroid and a corticosteroid ester.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocortisone cypionate
CAS 508-99-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H42O6
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (256.86 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@]1([C@@]2(O)C(COC(CCC3CCCC3)=O)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC4=CC5=O)([H])[C@]([C@]4(CC5)C)([H])[C@@H](O)C1
Molekylvægt (g/mol) 486.64
Formel vægt 486.64
Procent renhed 99.01%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation