Få mere at vide
Hydrocortisone buteprate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494088
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494088 10 mg
16470447 50 mg
16405066 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16494088 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY106673
MedChemExpress Hydrocortisone buteprate (Hydrocortisone probutate) is a medium potent, non-halogenated double-ester of hydrocortisone with a favorable benefit/risk ratio for the treatment of inflammatory skin disorders. Hydrocortisone buteprate (Hydrocortisone probutate) is available as a 0.1% cream or ointment formulation.
Hydrocortisone buteprate (Hydrocortisone probutate) is a medium potent, non-halogenated double-ester of hydrocortisone with a favorable benefit/risk ratio for the treatment of inflammatory skin disorders. Hydrocortisone buteprate (Hydrocortisone probutate) is available as a 0.1% cream or ointment formulation.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocortisone buteprate
CAS 72590-77-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H40O7
Mængde 10 mg
Synonym Hydrocortisone probutate HBP
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (511.66 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCC(OCC([C@@]1([C@@]2([C@@]([C@@]3([H])[C@]([C@@]4(C(CC3)=CC(CC4)=O)C)([H])[C@@H](O)C2)([H])CC1)C)OC(CCC)=O)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 488.61
Formel vægt 488.61
Procent renhed 98.11%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.