Få mere at vide
Hydrocortisone acetate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448666
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16448666 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16448666 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1183
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Hydrocortisone acetate is a corticosteroid, used to decrease swelling, itching, and pain that is caused by minor skin irritations or by hemorrhoids.
Hydrocortisone acetate is a corticosteroid, used to decrease swelling, itching, and pain that is caused by minor skin irritations or by hemorrhoids.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocortisone acetate
CAS 50-03-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H32O6
Mængde 100 mg
Synonym Hydrocortisone 21-acetate Cortisol 21-acetate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 38 mg/mL (93.94 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL C[C@@]12[C@](C(COC(C)=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 404.5
Formel vægt 404.5
Procent renhed 99.14%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation