Få mere at vide
Hydrocortisone, 98%, Thermo Scientific™
289.56 DKK - 886.65 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 50-23-7
Molekylær formel C21H30O5
Molekylvægt (g/mol) 362.466
MDL nummer MFCD00011654
InChI nøgle JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Synonym hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril
PubChem CID 5754
ChEBI CHEBI:17650
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
11477747
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16292.03
1g
289.56 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Edge
Læg i indkøbskurv
 Begrænset vare
11487747
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16292.06
5g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
985.09 DKK
886.65 DKK / 5g
Spare 98.44 DKK
9% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Cortisol, steroid hormone is released in response to stress and a low level of blood glucocorticoids. Its primary functions is to increase blood sugar through gluconeogenesis, suppress the immune system, and aid in fat, protein and carbohydrate metabolism.
Solubility
It is soluble in DMSO and ethanol.
Notes
Protect against light. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
50-23-7
362.466
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
5754
(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
C21H30O5
MFCD00011654
hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril
CHEBI:17650
CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O
Tekniske data
Hydrocortisone
98%
C21H30O5
1354819
hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
5754
362.47
50-23-7
Odorless
MFCD00011654
14,4787
It is soluble in DMSO and ethanol.
CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O
362.466
CHEBI:17650
98%
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H361
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P201-P202-P260-P281-P308+P313-P501c
H360Df-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 200-020-1
missing translation for 'rtecsNumber' : GM8925000
missing translation for 'tsca' : Yes
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
Produktidentifikator
  • Hydrocortisone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocortisone
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater