Få mere at vide
Hydrokortison, 98%
Artikelnummer. 11477747
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11477747 1 g 1g
11487747 5 g 5g
11497747 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11477747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16292.03
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 50-23-7 | C21H30O5 | 362,466 g/mol
Kortisol, steroidhormon, frigives som reaktion på stress og et lavt niveau af blodsukker og kortikosteroider. Dets primære funktion er at øge blodsukkeret gennem glukoneogenese, undertrykke immunsystemet og støtte fedt-, protein- og kulhydratmetabolismen.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Kortisol, steroidhormon, frigives som reaktion på stress og et lavt niveau af blodsukker og kortikosteroider. Dets primære funktion er at øge blodsukkeret gennem glukoneogenese, undertrykke immunsystemet og støtte fedt-, protein- og kulhydratmetabolismen.
Opløselighed
Det er opløseligt i DMSO og ethanol.
Bemærk
Beskyt mod lys. Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og velventileret sted. Hold dig væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-23-7
Molekylær formel C21H30O5
MDL nummer MFCD00011654
InChI nøgle JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Synonym hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril
PubChem CID 5754
ChEBI CHEBI:17650
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocortisone
Smeltepunkt 213 °C til 215 °C
Analyseprocentområde 98%
Lugt Lugtfri
Mængde 1 g
Beilstein 1354819
Merck Index 14,4787
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i DMSO og ethanol.
SMIL CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 362.466
Formel vægt 362.47
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrocortisone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocortisone