missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hydrocortisone 21-Aldehyde Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrocortisone 21-Aldehyde Hydrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O5.H2O/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19;/h9,11,14-16,18,24,26H,3-8,10H2,1-2H3;1H2/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-;/m0./s1 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?