CAS RN 906337-64-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Hydrocortisone 21-Aldehyde Hydrate, TRC
CAS: 906337-64-2 Molekylær formel: C21H30O6 Molekylvægt (g/mol): 378.46 Synonym: (11β)-11,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-al,11β,17-Dihydroxy-3,20- dioxopregn-4-en-21-al Hydrate,11β,17-Dihydroxy-4-pregnene-3,20,21-trione Hydrate,21-Dehydrocortisol,21-Dehydrocortisol,Cortisol-21-aldehyde,Dehydrocortisol,NSC 15472,Hydrocortisone EP Impurity G SMIL: C[C@@]1([C@@]2(O)C(C([H])=O)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@]([C@]3(CC4)C)([H])[C@@H](O)C1>>C[C@@]5([C@@]6(O)C(C(O)O)=O)[C@](CC6)([H])[C@@](CCC7=CC8=O)([H])[C@]([C@]7(CC8)C)([H])[C@@H](O)C5