Få mere at vide
Hydrocortisone 17-butyrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16401456
Encompass
Skift visning
Mængde:
200 mg
Artikelnummer. Mængde
16401456 200 mg
1 options
Artikelnummer. 16401456 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0983
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
MedChemExpress Hydrocortisone 17-butyrate is an adrenocortico hormone
Hydrocortisone 17-butyrate is an adrenocortico hormone
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocortisone 17-butyrate
CAS 13609-67-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H36O6
Mængde 200 mg
Synonym Cortisol 17-butyrate Hydrocortisone butyrate
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (231.19 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@]12[C@](C(CO)=O)(OC(CCC)=O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 432.55
Formel vægt 432.55
Procent renhed 99.86%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation