Få mere at vide
Hydrochloric acid, 99.999% (metals basis), 36.5% min
Beskrivelse
Saltsyre bruges i kemiske syntesereaktioner til fremstilling af vinylchlorid, gødning, farvestoffer, pigmenter og farmaceutiske ingredienser. Det bruges også til katalysatorregenerering, gummifremstilling, galvanisering, halvlederfremstilling, lædergarvning og forarbejdning af bomuldsfrø.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Udseende | Colorless liquid |
Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric acid |
Farve | Farveløs |
Kogepunkt | 81.5°C to 110°C |
Tæthed | 1.19 |
Lugt | Pungent |
Analyseprocentområde | 99.999% (metals basis) |
Mængde | 1000 mL |
Fysisk form | Væske |
Opløselighedsinformation | Completely miscible with water. |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
R16L034 | Analysecertifikat | 18/05/2025 | 087617.AK,087617.K4,087617.AU |
M31L035 | Analysecertifikat | 17/03/2025 | 087617.AK,087617.K4,087617.AU |
N13L008 | Analysecertifikat | 17/02/2025 | 087617.AK,087617.K4,087617.AU |
M31L036 | Analysecertifikat | 12/02/2025 | 087617.AK,087617.K4,087617.AU |
T15K029 | Analysecertifikat | 27/01/2025 | 087617.AK,087617.K4,087617.AU |