Få mere at vide
Saltsyre, 99,999 % (metalbasis), 36,5 % min
Artikelnummer. 11334999
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1000ml
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334999 250 mL 250ml
11316329 1000 mL 1000ml
11324999 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087617.AK
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36,46 g/mol
Saltsyre bruges i kemiske syntesereaktioner til fremstilling af vinylchlorid, gødning, farvestoffer, pigmenter og farmaceutiske ingredienser. Det bruges også til katalysatorregenerering, gummifremstilling, galvanisering, halvlederfremstilling, lædergarvning og forarbejdning af bomuldsfrø.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC navn klor
SMIL Cl
Tekniske data
Udseende Farveløs væske
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid
Farve Farveløs
Kogepunkt 81,5 °C til 110 °C
Tæthed 1.19 g/mL
Lugt Gennemtrængende
Analyseprocentområde 99,999% (metalbasis)
Mængde 250 mL
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandbar med vand.
Formel vægt 36.46
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid