Få mere at vide
Hydrindantin-dihydrat, 96%
Artikelnummer. 10521411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10521411 10 g Glasflaske 10g
10216210 50 g Glasflaske 50g
10301344 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10521411 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159280100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 5950-69-6 | C18H14O8 | 358,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5950-69-6
Molekylær formel C18H14O8
Molekylvægt (g/mol) 358.29
MDL nummer MFCD00149242
InChI nøgle QHVADKNWNMILPQ-HOTGVXAUSA-N
Synonym 2s-2,3,3-trihydroxy-2-2s-1,1,2-trihydroxy-3-oxoinden-2-yl inden-1-one
PubChem CID 6560392
IUPAC navn (2S)-2,3,3-trihydroxy-2-[(2S)-1,1,2-trihydroxy-3-oxoinden-2-yl]inden-1-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2(O)O)(C3(C(=O)C4=CC=CC=C4C3(O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrindantin dihydrate
Smeltepunkt >240 °C
Farve Beige til Beige-Pink
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Merck Index 14, 4775
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 358.29
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrindantin dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.