Få mere at vide
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Artikelnummer. 10695843 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10695843 1 g Glasflaske 1g
10441723 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10695843 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 377930010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18284-36-1 | C72H61P4Rh | 1153.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18284-36-1
Molekylær formel C72H61P4Rh
Molekylvægt (g/mol) 1153.08
MDL nummer MFCD00015867
InChI nøgle QTTJMGBPWXLZKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym hrh pph3 4, hydridotetrakis triphenylphosphine rhodium i, tetrakis triphenylphosphine rhodium hydride, tetrakis triphenylphosphine rhodium, tetrakis triphenylphosphine rhodium i hydride, molecular weight:456.19, molecular formula:c16h26o2rh2, cas number:73468-85-6, rhodium, tetrakis triphenylphosphine, hydridotetrakis triphenylphosphine rhodium
PubChem CID 11981874
IUPAC navn tetrakis(triphenylphosphan)rhodium
SMIL [RhH].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Smeltepunkt 140°C to 146°C
Farve Okker
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 1151.25
Fysisk form Krystallinsk pulver