Få mere at vide
Hydrazine Hydrate, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10607032
Hydrazine Hydrate, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073066 Shop alle Fisher Chemical produkter
250 mL, Plastbelagt glasflaske, 250ml
Mængde:
250 mL
2.5 L
Emballage:
HDPE plastic bottle
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
250ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10607032
Brand: Fisher Chemical H/0550/PB07
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 7803-57-8
Molekylær formel H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 50.06
MDL nummer MFCD00149931
InChI nøgle IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739Vis mereVis mindre
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
IUPAC navn hydrazin;hydrat
SMIL O.NN
Tekniske data
Kogepunkt 118 °C
Smeltepunkt -51.7°C/-61.1°F
Farve Farveløs
pH 12
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Formel vægt 50.06g/mol
Emballage Plastbelagt glasflaske
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hydrazine Hydrate, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >