Få mere at vide
Hydrazinmonohydrat, 99+%
Beskrivelse
Hydrazin Hydrat bruges som en reaktant i ringslutninger af pyridinoner. Det bruges også i studiet af nanokrystalhalvledere, der deltager i funktionalisering og passivering af overfladetilstande. Det bruges i vid udstrækning som et reduktionsmiddel eller et mellemprodukt til syntese i forskellige industrisektorer som vandbehandling (spildevand, industrikedler), kemisk behandlingsproces (metaller, mineudvinding) eller syntese af aktive ingredienser (farmaceutiske produkter og agrokemikalier).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 120 °C til 121 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Hydrazine monohydrate |
| Smeltepunkt | -52 °C |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 g |
| Flammepunkt | 75° (167 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Brydningsindeks | 1.4310 |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hydrazine monohydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrazine monohydrate