Få mere at vide
Hydramethylon, TRC
Artikelnummer. 30135419
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135419 1 g
30133951 10 g
30012407 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135419 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH6752001G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67485-29-4
Molekylær formel C25 H24 F6 N4
Molekylvægt (g/mol) 494.48
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone, tetrahydro-5,5-dimethyl-, [3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-[2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethenyl]-2-propenylidene]hydrazone (9CI), AC 217300, Amdro, Combat, Hydramethylnon, Maxforce, Maxforce Gel K, Maxforce Roach Killer Bait Gel, NSC 379665, 1,4-Pentadien-3-one, 1,5-bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, 2-(1,4,5,6-tetrahydro-5,5-dimethyl-2-pyrimidinyl)hydrazone
IUPAC navn N-[[(1E,4E)-1,5-bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]penta-1,4-dien-3-ylidene]amino]-5,5-dimethyl-1,3-diazinan-2-imine
SMIL CC1(C)CNC(=NN=C(\C=C\c2ccc(cc2)C(F)(F)F)\C=C\c3ccc(cc3)C(F)(F)F)NC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydramethylnon
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C25H24F6N4/c1-23(2)15-32-22(33-16-23)35-34-21(13-7-17-3-9-19(10-4-17)24(26,27)28)14-8-18-5-11-20(12-6-18)25(29,30)31/h3-14H,15-16H2,1-2H3,(H2,32,33,35)/b13-7+,14-8+
Formel vægt 494.1905