Få mere at vide
Cytiva HyClone™ 1 M NaOH - ADCF
Beskrivelse
- Fremstillet i ISO 9001 og ISO 13485 certificeret facilitet.
- Partispecifikt analysecertifikat (CoA) for hvert produceret parti.
- Beregnet til yderligere fremstilling eller forskningsbrug.
- Ikke til diagnostisk eller terapeutisk brug.
- 0,1μ m sterilfiltreret.
- Alle enhedsstørrelser er fyldt i engangsposer, der er klar til brug.
- Råvarer er USP/NF og EP compendial grade.
- HyClone™ NaOH i engangsposer er velegnet til brug med: Cytivas kromatografiharpikser.
- Tilgængelig i 0,1 M (0,1 N), 0,5 M (0,5 N) og 1,0 M (1,0 N) natriumhydroxidkoncentrationer op til 200 L.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Hydroxide |
| pH | >12.0 at 20 to 25°C |
| Farve | Klar |
| Molekylær formel | NaOH |
| Koncentration | 1.0 M (1.0 N) |
| Mængde | 10 L |
| Grad | NF/USP |
| Emballage | Engangstaske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1M NaOH
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide