Få mere at vide
HyClone™ 0,1 N NaOH, Cytiva
Artikelnummer. 17877707
Skift visning
Mængde:
1 L
10 L
20 L
50 L
100 L
200 L
Emballage:
Bioprocessing container til engangsbrug
Engangs biobehandlingsbeholder
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
17877707 200 L Bioprocessing container til engangsbrug
17235886 1 L Engangs biobehandlingsbeholder
17245886 10 L Engangs biobehandlingsbeholder
17255886 20 L Engangs biobehandlingsbeholder
17847697 50 L Bioprocessing container til engangsbrug
17857677 100 L Bioprocessing container til engangsbrug
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17877707 Leverandør HyClone products Cytiva Leverandørnr. SH30883.07
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Koncentrerede natriumhydroxidopløsninger til bioprocesapplikationer, herunder pH-justering og chromatografiharpikspleje.
HyClone™ NaOH-opløsninger i engangsposer tilbyder et praktisk format til effektivt at modificere pH og korrekt pleje og rense kromatografiharpikser.
  • Fremstillet i ISO 9001 og ISO 13485 certificeret facilitet.
  • Partispecifikt analysecertifikat (CoA) for hvert produceret parti.
  • Beregnet til yderligere fremstilling eller forskningsbrug. Ikke til diagnostisk eller terapeutisk brug.
  • 0,1μ m sterilfiltreret.
  • Alle enhedsstørrelser er fyldt i engangsposer, der er klar til brug.
  • Råvarer er USP/NF og EP compendial grade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 40.00
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
Farve Klar, farveløs
Koncentration 0.1 M (0.1 N)
Mængde 200 L
Emballage Bioprocessing container til engangsbrug