missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Humulene, TRC

Artikelnummer. 17927454
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17927454 250 mg
17908004 100 mg
17998214 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17927454 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH674570250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6753-98-6
Molekylær formel C15 H24
Molekylvægt (g/mol) 204.35
Synonym 1,4,8-Cycloundecatriene, 2,6,6,9-tetramethyl-, (1E,4E,8E)-, 1,4,8-Cycloundecatriene, 2,6,6,9-tetramethyl-, (E,E,E)- (8CI), α-Humulene (6CI,7CI), (1E,4E,8E)-2,6,6,9-Tetramethyl-1,4,8-cycloundecatriene, (±)-α-Humulene, Humulene, α-Caryophyllene
IUPAC navn (1Z,4E,8E)-2,6,6,9-tetramethylcycloundeca-1,4,8-triene
SMIL C\C\1=C\CC\C(=C\CC(C)(C)\C=C\C1)\C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-Humulene
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H24/c1-13-7-5-8-14(2)10-12-15(3,4)11-6-9-13/h6-7,10-11H,5,8-9,12H2,1-4H3/b11-6+,13-7-,14-10+
Formel vægt 204.1878
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.