Beskrivelse
HuMEC Supplement Kit indeholder vækstfaktorer og andre komponenter og er designet til at fungere med HuMEC Basal Serum-Free Medium (12753018). Tilsammen er disse produkter udviklet specifikt til dyrkning af humane brystepitelceller (A10565). Dette oversætter til større eksperimentel validitet, mere reproducerbare resultater og reduktion af lot-til-lot variabilitet og afvigelser, der kan forekomme ved tilsætning af serum. Humane brystepitelceller dyrket i HuMEC Medium har genekspressionsprofiler, der stemmer overens med normale brystepitelceller, som testet på et cDNA-mikroarray.
Ansøgninger:
HuMEC Medium er optimeret specifikt til væksten af humane brystepitelceller og er blevet ydeevnetestet i et vækstassay med normale humane brystepitelceller. HuMEC Medium fremmer overlegen vækst af normale humane brystepitelceller, hvilket gør den ideel til forskere inden for brystkræft, lægemiddelopdagelse og andre aspekter af brystbiologi.
Indhold og opbevaring:
HuMEC Supplement Kit indeholder 5 ml af en tilskudsblanding indeholdende epidermal vækstfaktor, hydrocortison, isoproterenol, transferrin og insulin og 25 mg bovint hypofyseekstrakt. Opbevar tilskudsblandingen ved -5 °C til -20 °C.
Ansøgninger:
HuMEC Medium er optimeret specifikt til væksten af humane brystepitelceller og er blevet ydeevnetestet i et vækstassay med normale humane brystepitelceller. HuMEC Medium fremmer overlegen vækst af normale humane brystepitelceller, hvilket gør den ideel til forskere inden for brystkræft, lægemiddelopdagelse og andre aspekter af brystbiologi.
Indhold og opbevaring:
HuMEC Supplement Kit indeholder 5 ml af en tilskudsblanding indeholdende epidermal vækstfaktor, hydrocortison, isoproterenol, transferrin og insulin og 25 mg bovint hypofyseekstrakt. Opbevar tilskudsblandingen ved -5 °C til -20 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Epitelceller (mor) |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |
| Produkttype | HuMEC-tillæg |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Mængde | 1 sæt |
| Arter | ADN |