Beskrivelse
HuMEC Basal Serum-Free Medium er designet til at fungere med HuMEC Supplement Kit (SKU# 12755013). Tilsammen er disse produkter udviklet specifikt til dyrkning af humane brystepitelceller (SKU# A10565). Dette oversætter til større eksperimentel validitet, mere reproducerbare resultater og reduktion af lot-til-lot variabilitet og afvigelser, der kan forekomme ved tilsætning af serum. Humane brystepitelceller dyrket i HuMEC Medium har genekspressionsprofiler, der stemmer overens med normale brystepitelceller, som testet på et cDNA-mikroarray.
Ansøgninger:
HuMEC Medium er optimeret specifikt til væksten af humane brystepitelceller og er blevet ydeevnetestet i et vækstassay med normale humane brystepitelceller. HuMEC Medium fremmer overlegen vækst af normale humane brystepitelceller, hvilket gør den ideel til forskere inden for brystkræft, lægemiddelopdagelse og andre aspekter af brystbiologi.
Indhold og opbevaring:
HuMEC Basal Serum Free Medium bør suppleres med HuMEC Supplement Kit. HuMEC Supplement Kit og HuMEC Basal Serum Free Media kan bestilles sammen som HuMEC Ready Medium (SKU# 12752010). HuMEC Supplement Kit indeholder 5 ml af en tilskudsblanding indeholdende epidermal vækstfaktor, hydrocortison, isoproterenol, transferrin og insulin og 25 mg bovint hypofyseekstrakt. Opbevar basalmediet ved +2 °C til +8 °C.
Ansøgninger:
HuMEC Medium er optimeret specifikt til væksten af humane brystepitelceller og er blevet ydeevnetestet i et vækstassay med normale humane brystepitelceller. HuMEC Medium fremmer overlegen vækst af normale humane brystepitelceller, hvilket gør den ideel til forskere inden for brystkræft, lægemiddelopdagelse og andre aspekter af brystbiologi.
Indhold og opbevaring:
HuMEC Basal Serum Free Medium bør suppleres med HuMEC Supplement Kit. HuMEC Supplement Kit og HuMEC Basal Serum Free Media kan bestilles sammen som HuMEC Ready Medium (SKU# 12752010). HuMEC Supplement Kit indeholder 5 ml af en tilskudsblanding indeholdende epidermal vækstfaktor, hydrocortison, isoproterenol, transferrin og insulin og 25 mg bovint hypofyseekstrakt. Opbevar basalmediet ved +2 °C til +8 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Epitelcelle (mor) |
| Klassifikation | Serumfri |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | HuMEC Basal Serum-frit medium |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Fenolrød |
| Mængde | 500 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- N-Methyl-N-propargylbenzylamine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Pargyline