Få mere at vide
Gibco™ Human suspension hepatocytter, metabolisme kvalificeret, mandlige, (4-8 x 10 6 celler)
Shop alle Gibco produkterBeskrivelse
Disse kryokonserverede humane mandlige hepatocytter er velegnede til anvendelse i suspensionsmetabolismeapplikationer.
Celler pr. hætteglas: 4-8 millioner
De almindeligt testede fase I (P450) og fase II (UGT, SULT) lægemiddelmetaboliserende enzymer blev analyseret for metabolisk aktivitet i hvert parti. Metabolitdannelse blev målt ved standard biokemiske assays under anvendelse af ⁄LC MS ⁄MS eller HPLC.
Få de resultater, du har brug for GIBCO Hepatocytter
Højkvalitets hepatocytter med høj levedygtighed, in vivo-lignende enzymekspressionsniveauer og korrekt cellemorfologi øger evnen til at tegne in vitro ⁄in vivo korrelationer og træffe fornuftige beslutninger vedrørende en forbindelses skæbne. Erfarne teknikere og proprietære isoleringsteknikker kombineret med stringente frigivelsesspecifikationer sikrer, at du modtager kryokonserverede hepatocytter af højeste kvalitet.
Hvert parti testes for:
Fase I og II enzymaktiviteter
Korrekt morfologi
Levedygtighed generelt >75 %
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug for mennesker eller dyr.
Relaterede links:
Lær mere om vores kryokonserverede hepatocytter
Lær om hele vores linje af hepatocytter ,
Note:
Disse produkter kræver forsendelse i LN 2 vapor dewars, derfor kan der opkræves yderligere gebyrer.
Celler pr. hætteglas: 4-8 millioner
De almindeligt testede fase I (P450) og fase II (UGT, SULT) lægemiddelmetaboliserende enzymer blev analyseret for metabolisk aktivitet i hvert parti. Metabolitdannelse blev målt ved standard biokemiske assays under anvendelse af ⁄LC MS ⁄MS eller HPLC.
Få de resultater, du har brug for GIBCO Hepatocytter
Højkvalitets hepatocytter med høj levedygtighed, in vivo-lignende enzymekspressionsniveauer og korrekt cellemorfologi øger evnen til at tegne in vitro ⁄in vivo korrelationer og træffe fornuftige beslutninger vedrørende en forbindelses skæbne. Erfarne teknikere og proprietære isoleringsteknikker kombineret med stringente frigivelsesspecifikationer sikrer, at du modtager kryokonserverede hepatocytter af højeste kvalitet.
Hvert parti testes for:
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug for mennesker eller dyr.
Relaterede links:
Lær mere om vores kryokonserverede hepatocytter
Lær om hele vores linje af hepatocytter ,
Note:
Disse produkter kræver forsendelse i LN 2 vapor dewars, derfor kan der opkræves yderligere gebyrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Hætteglas med kryokonserverede hepatocytter skal opbevares i en dewar- eller -135 C °fryser. |
| Celletype | Hepatocytter |
| Kultur Type | Suspensionscellekultur |
| Form | Kryokonserveret |
| Køn | Han |
| Arter | ADN |
| Donorkilde | Enkelt donor |
| Antal celler | 4-8 x 10 6 |
| Produktlinje | Gibco |
| Produkttype | Hepatocytter |
| Vis mere |