Få mere at vide
Gibco™ Human Suspension Hepatocytter, Metabolisme Kvalificeret, Kvinde, (4-8 x 10 6 celler)
Artikelnummer. 18715445 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 hætteglas
Artikelnummer. Mængde
18715445 1 hætteglas
1 options
Artikelnummer. 18715445 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. HMCS2S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7170.00 DKK
    5305.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 1864.35 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Human Suspension Hepatocytter, Metabolisme Kvalificeret, Kvinde, (4-8 x 10 6 celler)
Disse kryokonserverede humane kvindelige hepatocytter er velegnede til anvendelse i suspensionsmetabolismeapplikationer.
Celler pr. hætteglas: –4 8 millioner
De almindeligt testede fase I (P450) og fase II (UGT, SULT) lægemiddelmetaboliserende enzymer blev analyseret for metabolisk aktivitet i hvert parti. Metabolitdannelse blev målt ved standard biokemiske assays under anvendelse af LC/MS/MS eller HPLC.
Få de resultater, du har brug for GIBCO Hepatocytter Højkvalitets hepatocytter med høj levedygtighed
, in vivo -lignende enzymekspressionsniveauer og korrekt cellemorfologi øger evnen til at tegne in vitro⁄in vivo korrelationer og træffe fornuftige beslutninger vedrørende en forbindelses skæbne. Erfarne teknikere og proprietære isoleringsteknikker kombineret med stringente frigivelsesspecifikationer sikrer, at du modtager kryokonserverede hepatocytter af højeste kvalitet.
Hvert parti testes for:
  • Fase I og II enzymaktiviteter
  • Korrekt morfologi
  • Levedygtighed generelt >75 %
    Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug for mennesker eller dyr.
    Relaterede links:
    Lær mere om vores kryokonserverede hepatocytter
    Lær om hele vores linje af hepatocytter ,
    Note:
    Disse produkter kræver forsendelse i LN 2 vapor dewars, derfor kan der opkræves yderligere gebyrer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Hætteglas med kryokonserverede hepatocytter skal opbevares i en dewar- eller -135 C °fryser.
    Celletype Hepatocytter
    Kultur Type Suspensionscellekultur
    Form Kryokonserveret
    Køn Kvinde
    Arter ADN
    Donorkilde Enkelt donor
    Antal celler 4-8 x 10 6
    Produktlinje Gibco
    Produkttype Hepatocytter
    Mængde 1 hætteglas
    Testet for Fase I og II enzymaktivitet, korrekt morfologi, levedygtighed generelt> 75 %