Få mere at vide
Gibco™ Human stamcellefornyelsespakke, mini, PeproTech®
Artikelnummer. 30245175 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Artikelnummer. Mængde
30245175 1 hv.
1 options
Artikelnummer. 30245175 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. HSCRM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1714.00 DKK
    1576.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 137.12 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Human Stem Cell Renewal Package, mini, indeholder de vigtigste stamcellevækstfaktorer, der er nødvendige for at opretholde selvfornyelsen af dine iPSC'er i kultur.
Human Stamcellefornyelsespakken, mini, indeholder de vigtigste stamcellevækstfaktorer, der er nødvendige for at opretholde pluripotens og muliggøre selvfornyelse af iPSC'er i cellekultur. Pakken indeholder følgende to hætteglas: 100 μg Human FGF-Basic (Cat. Nr. 100-18B-10UG) og 100 μg Human BMP-4 (Kat. Nr. 120-05ET-10UG). FGF-Basic (FGF2, FGFb, fibroblast vækstfaktor) tilhører fibroblast vækstfaktor (FGF) familien og interagerer med højaffinitet transmembranreceptorer for at påvirke celleproliferation og vævsneovaskularisering. BMP-4 er medlem af den knoglemorfogenetiske proteinfamilie, som er en del af superfamilien transforming growth factor-beta.
FGF-Basic (FGF2, FGFb, fibroblast vækstfaktor) tilhører fibroblast vækstfaktor (FGF) familien og interagerer med højaffinitet transmembranreceptorer for at påvirke celleproliferation og vævsneovaskularisering. FGF-Basic har været impliceret i forskellige biologiske processer, såsom udvikling af lemmer og nervesystem, sårheling og tumorvækst. FGF-basic spiller en afgørende rolle i at opretholde den pluripotente tilstand af iPSC'er. Det aktiverer signalveje, der forhindrer differentiering og fremmer selvfornyelse. FGF-basic fremmer også celleproliferation, hvilket sikrer, at iPSC'er opretholder en høj vækstrate.
BMP-4 er medlem af den knoglemorfogenetiske proteinfamilie, som er en del af superfamilien transformerende vækstfaktor-beta. Superfamilien omfatter store familier af vækst- og differentieringsfaktorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Lyofiliseret, frysetørret
Produkttype Stamcelleudvidelsescytokinpakke
Mængde 1 hv.
Arter ADN
Må kun benyttes til forskning.