Få mere at vide
Gibco™ Differentieringspakke for menneskelig stamcellelinje, PeproTech®
Artikelnummer. 30244983 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Artikelnummer. Mængde
30244983 1 hv.
1 options
Artikelnummer. 30244983 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. HSCLD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16070.00 DKK
    14784.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 1285.60 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Human Stem Cell Lineage Differentiation Package indeholder de vigtigste stamcelledifferentieringsfaktorer, der er nødvendige for differentiering af stamceller til forskellige cellelinjer.
Human Stamcellelinjedifferentieringspakken indeholder de nøglekomponenter, der kræves for differentiering af stamceller til forskellige cellelinjer. Pakken indeholder følgende tre hætteglas: 100 μg humant VEGF-165, 100 μg humant TGF-beta 1 og 100 μg human/mus/rotte Activin A. VEGF-165 er en vaskulær endotelial vækstfaktor, der har vist sig at være den grundlæggende regulator i cellesignaleringen af angiogenese. TGF-beta 1 er et polypeptidmedlem i den transformerende vækstfaktor beta-superfamilie af cytokiner. Aktiviner er dimeriske vækst- og differentieringsfaktorer, der tilhører den transformerende vækstfaktor-beta (TGF-beta) superfamilie af beslægtede signalproteiner.
VEGF-165 (Vascular Endothelial Growth Factor 165) er et nøgleprotein, der bruges i stamcelledifferentiering, især i udviklingen af endotelceller, som er essentielle for dannelse af blodkar (angiogenese). VEGF-165 binder sig til sine receptorer på stamcelleoverfladen og aktiverer signalveje, der fremmer deres differentiering til endotelceller. Ved at kontrollere stamcelledifferentiering med VEGF-165 kan forskere forbedre integrationen og funktionaliteten af transplanterede væv.
TGF-beta 1 er et polypeptidmedlem i den transformerende vækstfaktor beta-superfamilie af cytokiner. Det hjælper med at regulere proliferation, celledifferentiering, adhæsion og migration i mange celletyper. Mange celler har TGF-betareceptorer, og proteinet regulerer positivt og negativt mange andre vækstfaktorer. I forbindelse med stamcelledifferentiering er TGF-beta 1 særligt vigtig for at inducere differentiering af mesenkymale stamceller (MSC'er) til chondrocytter, osteoblaster og myofibroblaster.
Aktiviner er dimeriske vækst- og differentieringsfaktorer, der tilhører den transformerende vækstfaktor-beta (TGF-beta) superfamilie af beslægtede signalproteiner. Activin A er en kritisk vækstfaktor, der bruges i stamcelledifferentiering, primært til at styre differentiering af pluripotente stamceller til definitive endoderm- og mesodermlinjer. Den præcise kontrol af stamcelledifferentiering ved brug af rekombinant Activin A er afgørende for udviklingen af specifikke celletyper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Stamcelleudvidelsescytokinpakke
Mængde 1 hv.
Arter ADN
Format Lyofiliseret, frysetørret
Må kun benyttes til forskning.