Få mere at vide
Gibco™ Differentieringspakke for menneskelig stamcellelinje, mini, PeproTech®
Shop alle Gibco produkterBeskrivelse
Human Stem Cell Lineage Differentiation Package, mini, indeholder de nøglekomponenter, der er nødvendige for differentiering af stamceller til forskellige cellelinjer. Pakken indeholder følgende tre hætteglas: 10 μg humant VEGF-165, 10 μg Human TGF-beta 1 og 10 μg human/mus/rotte Activin A. VEGF-165 er en vaskulær endotelial vækstfaktor, der har vist sig at være den grundlæggende regulator i cellesignalering af angiogenese. TGF-beta 1 er et polypeptidmedlem i den transformerende vækstfaktor beta-superfamilie af cytokiner. Aktiviner er dimeriske vækst- og differentieringsfaktorer, der tilhører superfamilien transforming growth factor-beta (TGF-beta) af beslægtede signalproteiner.
VEGF-165 (Vascular Endothelial Growth Factor 165) er et nøgleprotein, der bruges i stamcelledifferentiering, især i udviklingen af endotelceller, som er essentielle for dannelse af blodkar (angiogenese). VEGF-165 binder sig til sine receptorer på stamcelleoverfladen og aktiverer signalveje, der fremmer deres differentiering til endotelceller. Ved at kontrollere stamcelledifferentiering med VEGF-165 kan forskere forbedre integrationen og funktionaliteten af transplanterede væv.
TGF-beta 1 er et polypeptidmedlem i den transformerende vækstfaktor beta-superfamilie af cytokiner. Det hjælper med at regulere proliferation, celledifferentiering, adhæsion og migration i mange celletyper. Mange celler har TGF-betareceptorer, og proteinet regulerer positivt og negativt mange andre vækstfaktorer. I forbindelse med stamcelledifferentiering er TGF-beta 1 særligt vigtig for at inducere differentiering af mesenkymale stamceller (MSC'er) til chondrocytter, osteoblaster og myofibroblaster.
Aktiviner er dimeriske vækst- og differentieringsfaktorer, der tilhører den transformerende vækstfaktor-beta (TGF-beta) superfamilie af beslægtede signalproteiner. Activin A er en kritisk vækstfaktor, der bruges i stamcelledifferentiering, primært til at styre differentiering af pluripotente stamceller til definitive endoderm- og mesodermlinjer. Den præcise kontrol af stamcelledifferentiering ved brug af rekombinant Activin A er afgørende for udviklingen af specifikke celletyper.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stamcelleudvidelsescytokinpakke |
| Mængde | 1 hv. |
| Arter | ADN |
| Format | Lyofiliseret, frysetørret |
Må kun benyttes til forskning.