Beskrivelse
Human Plasma-lignende Medium (HPLM) er designet til at ligne det naturlige cellulære miljø i kroppen og efterligne den metaboliske profil af menneskeligt plasma.
- Fysiologisk relevant—designet til at ligne det naturlige cellulære miljø i kroppen; formuleret med over 60 polære metabolitter og plasmalignende saltkoncentrationer
- Fagfællebedømt—omfattende publikationer af forskning, der brugte HPLM
- Let at bruge—direkte erstatning for konventionelle medier, når de suppleres med FBS
De udbredte klassiske syntetiske cellekulturmedier, herunder MEM, DMEM, RPMI 1640 og DMEM/F-12, indeholder glukose, aminosyrer, vitaminer og salte i koncentrationer, der ofte ikke afspejler dem, der findes i menneskeligt plasma. Disse medier mangler også yderligere plasmakomponenter, der er nødvendige for at efterligne den metaboliske profil af menneskeligt plasma. Når man studerer kræft og andre sygdomme, vil resultater med større fysiologisk relevans gøre det muligt for forskere at forbedre deres forståelse af menneskelig funktion og sygdom.
HPLM-løsningen
HPLM indeholder mere end 60 polære metabolitter såsom aminosyrer, nukleinsyrer, sukkerarter og små organiske syrer i koncentrationer fundet i menneskeligt plasma. Saltkoncentrationerne i HPLM efterligner saltkoncentrationerne, der findes i menneskeligt plasma. Ved at ligne det naturlige cellulære miljø, der findes i kroppen, giver HPLM forskere mulighed for at studere virkningen af fysiologisk relevante cellemedier på deres specifikke anvendelser.
Når HPLM suppleres med føtalt bovint serum (FBS), kan det støtte cellevækst og levedygtighed, der kan sammenlignes med konventionelle basale medier suppleret med FBS. For de fleste cellelinjer kræves tilpasning ikke for at skifte fra konventionelt medium til HPLM.
cGMP-produktions- og kvalitetssystem
HPLM fremstilles på et cGMP-kompatibelt anlæg, registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret efter ISO 13485-standarderne.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Pattedyrceller |
| Form | Væske |
| Produkttype | Humant plasmalignende medium |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen HEPES |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Mængde | 10 x 500 ml |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |