Få mere at vide
Gibco™ Humane OCT1 (G) SLC-transporterceller
Artikelnummer. 17136632 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
8 –10M celler
Artikelnummer. Mængde
17136632 8 –10M celler
1 options
Artikelnummer. 17136632 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. GM1108G
 Begrænset vare
På lager
HEK293-celler, der forbigående overudtrykker OCT1 solute carrier (SLC) transportproteinet
  • TRANSiPORT Humane OCT1 (G) SLC-transporterceller er HEK293-celler, der forbigående overudtrykker OCT1-transportproteinet for opløst stof (SLC). Opløste stoffer er en superfamilie af membrantransportører, der kan påvirke farmakokinetik og lægemiddeleksponering ved at styre transporten af opløste stoffer ind og ud af celler. OCT1 SLC-transporterproteinet findes i hepatocytter.
  • Vurder potentiale for transportør-medieret stofskifte
  • Nemt at bruge format
  • Opnå resultater af høj kvalitet med et stort signal-til-støj-forhold
  • Cellebaserede assays kan udføres under anvendelse af radioisotop-mærkede forbindelser, fluorescens-mærkede forbindelser eller ikke-mærkede forbindelser. Mængden af substrat, der transporteres ind i cellerne, kan måles direkte ved hjælp af en væskescintillationstæller, fluorescenspladelæser eller LC-MS/MS, hvilket muliggør direkte evaluering af SLC-transportøraktivitet.
  • Mock HEK293-celler (kat. nr. GM1101G), der ikke overudtrykker SLC-transporteren, er tilgængelige til brug som en negativ eksperimentel kontrol. Nogle forbindelser kan udvise høje baggrundsniveauer af transport på grund af tilstedeværelsen af endogene transportører eller ikke-specifik binding.
  • Det praktiske produktformat muliggør datagenerering på 2 dage fra optøning af cellerne til det endelige resultat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i flydende nitrogendampfase.
Cellelinje 293 (HEK)
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Arter ADN
Antal celler 8-10 x 10 6
Produkttype SLC Transporter Cell
Mængde 8 –10M celler