Beskrivelse
- TRANSiPORT Humane OATP1B3 (G) SLC-transporterceller er HEK293-celler, der forbigående overudtrykker OATP1B3 solute-bærer-transportproteinet (SLC). Opløste stoffer er en superfamilie af membrantransportører, der kan påvirke farmakokinetik og lægemiddeleksponering ved at styre transporten af opløste stoffer ind og ud af celler. OATP1B3 SLC-transporterproteinet findes i sinusformede hepatocytter.
- Vurder potentiale for transportør-medieret stofskifte
- Nemt at bruge format
- Opnå resultater af høj kvalitet med et stort signal-til-støj-forhold
- Cellebaserede assays kan udføres under anvendelse af radioisotop-mærkede forbindelser, fluorescens-mærkede forbindelser eller ikke-mærkede forbindelser. Mængden af substrat, der transporteres ind i cellerne, kan måles direkte ved hjælp af en væskescintillationstæller, fluorescenspladelæser eller LC-MS/MS, hvilket muliggør direkte evaluering af SLC-transportøraktivitet.
- Mock HEK293-celler (kat. nr. GM1101G), der ikke overudtrykker SLC-transporteren, er tilgængelige til brug som en negativ eksperimentel kontrol. Nogle forbindelser kan udvise høje baggrundsniveauer af transport på grund af tilstedeværelsen af endogene transportører eller ikke-specifik binding.
- Det praktiske produktformat muliggør datagenerering på 2 dage fra optøning af cellerne til det endelige resultat.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i flydende nitrogendampfase. |
| Cellelinje | 293 (HEK) |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |
| Arter | ADN |
| Antal celler | 8-10 x 10 6 |
| Produkttype | SLC Transporter Cell |
| Mængde | 8 –10M celler |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?