Beskrivelse
- TRANSiPORT Humane OAT3 (G) SLC-transporterceller er HEK293-celler, der forbigående overudtrykker OAT3-transportproteinet for opløst stof (SLC). Opløste stoffer er en superfamilie af membrantransportører, der kan påvirke farmakokinetik og lægemiddeleksponering ved at styre transporten af opløste stoffer ind og ud af celler. OAT3 SLC-transporterproteinet findes i nyreproksimale tubuli, plexus choroidea og endotelceller i hjernen.
- Vurder potentiale for transportør-medieret stofskifte
- Nemt at bruge format
- Opnå resultater af høj kvalitet med et stort signal-til-støj-forhold
- Kan udføres ved hjælp af radioisotop-mærkede forbindelser, fluorescens-mærkede forbindelser eller ikke-mærkede forbindelser. Mængden af substrat, der transporteres ind i cellerne, kan måles direkte ved hjælp af en væskescintillationstæller, fluorescenspladelæser eller LC-MS/MS, hvilket muliggør direkte evaluering af SLC-transportøraktivitet.
- Mock HEK293-celler (kat. nr. GM1101G), der ikke overudtrykker SLC-transporteren, er tilgængelige til brug som en negativ eksperimentel kontrol. Nogle forbindelser kan udvise høje baggrundsniveauer af transport på grund af tilstedeværelsen af endogene transportører eller ikke-specifik binding.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i flydende nitrogendampfase. |
| Cellelinje | 293 (HEK) |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |
| Arter | ADN |
| Antal celler | 8-10 x 106 celler |
| Produkttype | SLC Transporter Cell |
| Mængde | 8 –10M celler |