Få mere at vide
Gibco™ Human MRP3 Vesicles
Artikelnummer. 10314920 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
0.5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10314920 0.5 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10314920 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. GM0021
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Human MRP3 Vesicles are insect derived purified plasma membranes with inserted MRP3 transport protein (Multidrug Resistance-associated Protein 3, ABCC3). Our Human MRP3 Vesicles can be used to evaluate test compounds and drug interactions with MRP3 in in vitro assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.5 mL
Renhed Research Grade
Værtsarter Human
Produkttype Human Vesicle
Indhold og opbevaring Store at -80°C.
Format Vial
Forsendelsestilstand Dry Ice
Fysisk form Frozen