Få mere at vide
Invitrogen™ Human MRP1 Vesicles
Artikelnummer. 10212420 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
0.5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10212420 0.5 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10212420 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. GM0010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Human MRP1 Vesicles are insect derived purified plasma membranes with inserted MRP1 transport protein (multidrug resistance-associated protein 1, ABCC1). Our Human MRP1 Vesicles can be used to evaluate test compounds and drug interactions with MRP1 in in vitro assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Fysisk form Frozen
Mængde 0.5 mL
Renhed Research Grade
Værtsarter Human
Produkttype Human Vesicle
Indhold og opbevaring Store at -80°C.
Format Vial
Forsendelsestilstand Dry Ice