Få mere at vide
Gibco™ Human Melanocyt Growth Supplement (HMGS)
Artikelnummer. 10378213 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10378213 5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10378213 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. S0025
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Human Melanocyt Growth Supplement (HMGS)
En steril, koncentreret (100X) opløsning beregnet til brug med Medium 254 eller Medium 254CF til dyrkning af humane epidermale melanocytter. Hver 5 ml flaske HMGS indeholder alle de vækstfaktorer, hormoner og vævsekstrakter, der er nødvendige for dyrkning af humane epidermale melanocytter og er den korrekte mængde supplement til en 500 ml flaske basal Medium 254 eller Medium 254CF.
Når en 500 ml flaske med medium suppleres med HMGS, er de endelige koncentrationer af komponenterne i det supplerede medium:
  • Bovint hypofyseekstrakt (BPE) (0,2 % v/v)
  • Føtalt bovint serum (0,5 % v/v)
  • Rekombinant human insulinlignende vækstfaktor-I (1 g/μml)
  • Bovint transferrin (5 μg/ml)
  • Grundlæggende fibroblast vækstfaktor (3 ng/ml)
  • Hydrocortison (0,18 μg/ml)
  • Heparin (3 μg/ml)
  • Phorbol 12-myristat 13-acetat (PMA) (10 ng/ml)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -20 °C).
    Celletype Pattedyrceller
    Koncentration 100 X
    Form Væske
    Produkttype Væksttilskud
    Sterilitet Steril
    Produktlinje Kaskadebiologika
    Mængde 5 ml
    Forsendelsestilstand Tøris
    Kilde ADN
    Arter ADN