Få mere at vide
Gibco™ Human Keratinocyt Growth Supplement Kit (HKGS Kit)
Artikelnummer. 10276723 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10276723 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10276723 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. S001K
 Begrænset vare
På lager
Human Keratinocyt Growth Supplement Kit (HKGS Kit)
Et sterilt sæt opløsninger beregnet til brug med EpiLife™ medium eller medium 154 til dyrkning af humane epidermale keratinocytter. HKGS-sættet indeholder, i separate hætteglas, alle komponenterne i komplet HKGS (S-001-5). Et hætteglas med gentamycin/amphotericin opløsning (GA) er også inkluderet. Brug af GA er valgfri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring minus 20 grader C
Celletype Keratinocytceller
Produkttype Væksttilskud
Sterilitet Steril
Produktlinje Kaskadebiologika
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Tøris
Kilde ADN
Arter ADN