Få mere at vide
Gibco™ Human Keratinocyt Growth Supplement (HKGS)
Artikelnummer. 10761364 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10761364 5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10761364 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. S0015
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Human Keratinocyt Growth Supplement (HKGS)
En steril, koncentreret (100X) opløsning beregnet til brug med EpiLife™ medium eller medium 154 til dyrkning af humane epidermale keratinocytter. HKGS er et ionisk afbalanceret supplement indeholdende bovint hypofyseekstrakt (BPE), rekombinant human insulinlignende vækstfaktor-I, hydrocortison, bovint transferrin og human epidermal vækstfaktor. Hver 5 mL flaske HKGS indeholder alle de vækstfaktorer, hormoner og vævsekstrakter, der er nødvendige for dyrkning af humane epidermale keratinocytter, og er den korrekte mængde supplement til en 500 mL flaske medium.
Når en 500 ml flaske medium suppleres med HKGS, er de endelige koncentrationer af komponenterne i det supplerede medium:
  • Bovint hypofyseekstrakt (BPE), 0,2% v/v
  • Rekombinant human insulinlignende vækstfaktor-I, 0,01μ g/ml
  • Hydrocortison, 0,18 μg/ml
  • Bovint transferrin, 5 μg/ml
  • Human epidermal vækstfaktor, 0,2 ng/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -20 °C).
Celletype Keratinocytceller
Koncentration 100 X
Form Væske
Produkttype Væksttilskud
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur, primær cellekultur
Produktlinje Kaskadebiologika
Mængde 5 ml
Kilde ADN
Arter ADN