missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-13 R alfa 1/IL-13 R1 ELISA Kit
ELISA
5240.00 DKK - 21270.00 DKK
Tekniske data
Adgangsnummer | AI882074; Kræft/testis-antigen 19; CD-antigen CD213a1; CD213a1; CD213a1-antigen; CT19; IL13 receptor alfa-1 kæde; IL-13-receptorunderenhed alfa-1; IL13R; IL-13R-underenhed alfa-1; IL-13 r[a]; IL13RA; IL-13 Ra; Il13ra1; IL-13 RA1; IL-13 R-alfa-1; interleukin 13 receptor underenhed alfa 1; interleukin 13-receptor, alfa 1; interleukin 13-receptor, alfa 1-lignende; Interleukin-13-receptorunderenhed alfa-1; Interleukin-13-bindende protein; LOC100360218; Ny cytokinreceptor 4; NR4 |
---|---|
Analyseområde | 0,05 til 10 ng/ml |
Assay følsomhed | 0.05 ng/mL |
Konjugeret | HRP |
Produkttype | ELISA |
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
17155019
|
Invitrogen™
EH257RBX5 |
5 x 96 prøver |
21270.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
17194543
|
Invitrogen™
EH257RB |
96 prøver |
5240.00 DKK
Pakke med 96 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Human IL-13 R alpha 1/IL-13 R1 kvantificerer human IL-13 R alpha 1/IL-13 R1 i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant humant IL-13 R alfa 1/IL-13 R1.
Proteinet kodet af dette gen er en underenhed af interleukin 13-receptoren. Denne underenhed danner et receptorkompleks med IL4-receptor alfa, en underenhed, der deles af IL13- og IL4-receptorer. Denne underenhed tjener som en primær IL13-bindende underenhed af IL13-receptoren og kan også være en komponent af IL4-receptorer. Dette protein har vist sig at binde tyrosinkinase TYK2 og kan således mediere de signaleringsprocesser, der fører til aktiveringen af JAK1, STAT3 og STAT6 induceret af IL13 og IL4.Tekniske data
AI882074; Kræft/testis-antigen 19; CD-antigen CD213a1; CD213a1; CD213a1-antigen; CT19; IL13 receptor alfa-1 kæde; IL-13-receptorunderenhed alfa-1; IL13R; IL-13R-underenhed alfa-1; IL-13 r[a]; IL13RA; IL-13 Ra; Il13ra1; IL-13 RA1; IL-13 R-alfa-1; interleukin 13 receptor underenhed alfa 1; interleukin 13-receptor, alfa 1; interleukin 13-receptor, alfa 1-lignende; Interleukin-13-receptorunderenhed alfa-1; Interleukin-13-bindende protein; LOC100360218; Ny cytokinreceptor 4; NR4 | |
0.05 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisk mikropladelæser | |
IL13RA1 | |
<10 | |
HRP | |
Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L | |
IL13RA1 | |
4 timer 45 min |
0,05 til 10 ng/ml | |
HRP | |
Plasma, Serum, Supernatant | |
3597 | |
<12% | |
Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler | |
RUO | |
2 °C til 8 °C | |
1 t 20 min |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Invitrogen™ Human IL-13 R alfa 1/IL-13 R1 ELISA Kit