missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-13 R alfa 1/IL-13 R1 ELISA Kit
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Beskrivelse
Human IL-13 R alpha 1/IL-13 R1 kvantificerer human IL-13 R alpha 1/IL-13 R1 i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant humant IL-13 R alfa 1/IL-13 R1.
Proteinet kodet af dette gen er en underenhed af interleukin 13-receptoren. Denne underenhed danner et receptorkompleks med IL4-receptor alfa, en underenhed, der deles af IL13- og IL4-receptorer. Denne underenhed tjener som en primær IL13-bindende underenhed af IL13-receptoren og kan også være en komponent af IL4-receptorer. Dette protein har vist sig at binde tyrosinkinase TYK2 og kan således mediere de signaleringsprocesser, der fører til aktiveringen af JAK1, STAT3 og STAT6 induceret af IL13 og IL4.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | AI882074; Kræft/testis-antigen 19; CD-antigen CD213a1; CD213a1; CD213a1-antigen; CT19; IL13 receptor alfa-1 kæde; IL-13-receptorunderenhed alfa-1; IL13R; IL-13R-underenhed alfa-1; IL-13 r[a]; IL13RA; IL-13 Ra; Il13ra1; IL-13 RA1; IL-13 R-alfa-1; interleukin 13 receptor underenhed alfa 1; interleukin 13-receptor, alfa 1; interleukin 13-receptor, alfa 1-lignende; Interleukin-13-receptorunderenhed alfa-1; Interleukin-13-bindende protein; LOC100360218; Ny cytokinreceptor 4; NR4 |
| Analyseområde | 0,05 til 10 ng/ml |
| Assay følsomhed | 0.05 ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 3597 |
| Gen symbol | IL13RA1 |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion