Beskrivelse
Human Endothelial Serum Free Medium (SFM) er udviklet for at understøtte langvarig udbredelse af humane navleverendothelceller (HUVEC). Komplet human endotelial SFM har vist sig at understøtte primær isolation og efterfølgende sekundær vækst af HUVEC i ≤15 passager. HUVEC, dyrket i komplet humant endotelial SFM, udviser den histotypiske 'cobblestone'-morfologi og bevarer endotelspecifikke markører, herunder: udtryk af Faktor VIII-relateret antigen, UEA-1 lectinbinding, optagelse af DiI-acetyleret LDL, vimentin og IL-1a-induceret ICAM-1 ekspression. Derudover har HUVEC, der er dyrket i humant endotelial SFM, vist sig at opretholde cAMP- og prostacyclin-signaltransduktionssystemer. Human endotelial SFM understøtter også vækst og fastholdelse af fysiologiske markører for humane navlestrengsarterielle og dermale mikrovaskulære endotelceller.
Human Endothelial SFM er et basalt serumfrit vækstmedium og kræver tilskud med bFGF (20 ng/ml), EGF (10 ng/ml) og humant plasmafibronectin (10 μg/ml).
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | HUAEC, HUVEC |
| Celletype | Endotelceller |
| Klassifikation | Serumfri, Kemisk defineret |
| Form | Væske |
| Produkttype | VP Serumfrit medium (SFM) |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen antibiotika |
| Vis mere |