Få mere at vide
Human Complement Factor I Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
Brand:  R&D Systems MAB3307
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 18168810
  • 3700.00 DKK / 100µg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Complement Factor I Monoclonal specifically detects Complement Factor I in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Complement Factor I
Monoclonal
LYOPH
Western Blot 1 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
P05156
CFI
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Complement Factor I Lys19-Val583 Accession # P05156
100 μg
Primary
Detects human Complement Factor I in direct ELISAs and Western blots.
Human
Purified
Western Blot, Immunoprecipitation
271203
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
AHUS3, C3b Inactivator, C3B/C4B inactivator, C3BINA, C3b-inactivator, CFI, complement component I, complement control protein factor I, complement factor I, complement factor I heavy chain, EC 3.4.21, EC 3.4.21.45, FIC3b-INA, I factor (complement), IF, KAF, Konglutinogen-activating factor, light chain of factor I
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
3426
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG1
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only