Få mere at vide
Velp Scientifica™ HU 6 Hydrolyseenhed
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17118924 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Holder:
6 prøver
Artikelnummer. Holder
17118924 6 prøver
1 options
Artikelnummer. 17118924 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. F30300150
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En bekvem, pålidelig og sikker hydrolyseenhed til prøveforberedelse før ekstraktion til bestemmelse af total fedt. I stand til at håndtere op til seks prøver ad gangen for maksimeret produktivitet.
  • Prøver opvarmes i reagensglas i en aluminiumsvarmeblok for termisk homogenitet
  • Hydrolyse udføres i et surt miljø (4M saltsyre) og i nogle tilfælde også i et basisk miljø (20 % w/v ammoniak) for∼ 60 minutter ved 170 °C
  • Hydrolyseret prøve filtreres derefter i en glasdigel og vaskes med varmt deioniseret vand for at fjerne spor af saltsyre
  • HU 6 er forsynet med en vakuumpumpe, der sikrer sikkerhed takket være reduktion af syredampe
  • Glasdigel indeholdende den hydrolyserede og vaskede prøve ovntørres inden den anbringes i en ekssikkator
  • Digel overføres direkte til SER 158 og SER 148 opløsningsmiddelekstraktionsenhed for at undgå eventuelle prøvetab og sikre nøjagtighed
  • Effektiv filtrering og skylning af 3 eller 6 prøver parallelt
  • Ventiler giver mulighed for selektivt at afbryde vakuumet i hver position, hvilket fremskynder filtreringsprocessen
  • Temperaturområde: Omgivende til 200 °C
Tekniske data
Oversigt Kræver: 3-positions glassæt, SER 148 digelholder og SER 158 digelholder
Holder 6 prøver
Materiale Epoxy malet rustfrit stål
Inkluderer Glassand (2 kg), Celite 545 (1 kg)
Certificeringer/compliance CE-overensstemmelseserklæring
Højde (metrisk) 230 mm
Længde (metrisk) 130 mm
Bredde (metrisk) 420 mm
Vægt (metrisk) 14 kg