missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

HS-173, MedChemExpress

Artikelnummer. 16492937
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16492937 50 mg
16486878 10 mg
16469417 5 mg
16433506 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16492937 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15868

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress HS-173 is a novel PI3K inhibitor, that is used for cancer treatment.

HS-173 is a novel PI3K inhibitor, that is used for cancer treatment.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale HS-173
CAS 1276110-06-5
Farve Gray
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H18N4O4S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (118.35 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CN=C2C=CC(C3=CC(NS(=O)(C4=CC=CC=C4)=O)=CN=C3)=CN21)OCC
Molekylvægt (g/mol) 422.46
Formel vægt 422.46
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.