Få mere at vide
HS-1371, MedChemExpress
Beskrivelse
HS-1371 is a potent and ATP-competitive receptor-interacting protein kinase 3 (RIP3) inhibitor with an IC50 of 20.8 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HS-1371 |
| CAS | 2158197-70-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H24N4O |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (43.36 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=CC=C(OC2=CC=NC3=CC(C4=CN(C5CCNCC5)N=C4)=CC=C23)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.47 |
| Formel vægt | 384.47 |
| Vis mere |