Få mere at vide
SCAT™ HPLC affaldssæt, V2.0
Shop alle SCAT Europe produkter
Kapacitet (metrisk):
2.50 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
Materiale:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylene
UN-X HDPE
Trådstørrelse:
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
Antal havne:
3 (2 Capillary, 1 Tubing)
5 (4 Capillary, 1 Tubing)
6 (3 Capillary, 3 Tubing)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
SCAT™ tilbyder et komplet system til sikker forsyning og bortskaffelse af opløsningsmidler i analytics. Alle produkter er kompatible på tværs af generationer og passer perfekt til hinanden.
- Skræddersyet system med sæt komponenter af høj kvalitet
- Sikkerhedsbeholdere lavet af HDPE eller polypropylen materiale
- Attraktiv pris i forhold til enkeltkøb
- Klar til brug, ingen yderligere komponenter nødvendige
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | HPLC systemer |
| Type | Sæt 7 |
| Opløsningsmiddelkanaler | 3 |
| Materiale | UN-X HDPE |
| Inkluderer | Sikkerhedsaffaldshætte, 2 x PFA-fitting 2,3 mm OD, 2 x PFA-fitting 3,2 mm OD, 1 x PP-rørforbindelse 5 til 11,5 mm ID, 1 x GL14-tilslutning til udstødningsfilter, 1 x beholder, S55, 5 L, PE-HD, UN-X, 1 x udstødningsfilter, 1 x udstødningsfilter. |
| Farve | White |
| Trådstørrelse | S55 |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Antal havne | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
SCAT™ HPLC affaldssæt, V2.0 >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion