Få mere at vide
SCAT™ HPLC affaldssæt, V2.0
Artikelnummer. p-7214837 Shop alle SCAT Europe produkter
Kapacitet (metrisk):
2,50 l
5 L
10 L
12 l
20 l
30 l
Materiale:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylene
UN-X HDPE
Trådstørrelse:
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
Antal havne:
3 (2 Capillary, 1 Tubing)
3 (2 kapillærrør, 1 slange)
5 (4 kapillærrør, 1 slange)
6 (3 Capillary, 3 Tubing)
6 (3 kapillærrør, 3 slanger)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 16493789
Brand: SCAT™ 307307
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HPLC-affaldssæt, V2.0 er økonomiske kombinationer til ren og sikker bortskaffelse af flydende laboratorieaffald med HPLC-systemer eller andre analytiske instrumenter. Alle sæt består af en dåse og en original SCAT™ SafetyCap med udstødningsfilter samt beslag, blindpropper og en rørforbindelse.
SCAT™ tilbyder et komplet system til sikker forsyning og bortskaffelse af opløsningsmidler i analytics. Alle produkter er kompatible på tværs af generationer og passer perfekt til hinanden.
  • Skræddersyet system med sæt komponenter af høj kvalitet
  • Sikkerhedsbeholdere lavet af HDPE eller polypropylen materiale
  • Attraktiv pris i forhold til enkeltkøb
  • Klar til brug, ingen yderligere komponenter nødvendige
Tekniske data
Til brug med (udstyr) HPLC systemer
Type Sæt 1
Opløsningsmiddelkanaler 3
Materiale HDPE
Inkluderer Sikkerhedsaffaldshætte, 2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 6,4 til 9 mm ID, HDPE-beholder, udstødningsfilter M med stænkskærm og udskiftningsindikator
Farve White
Trådstørrelse GL45
Kapacitet (metrisk) 5 L
Antal havne 3 (2 Capillary, 1 Tubing)