Få mere at vide
Justrite™ HPLC polymanifold til hurtig afbrydelse af bortskaffelsesdåser
Til brug med Justrite™ Centura Hurtig afbrydelse af HPLC sikkerhedsaffaldsbeholdere
1735.00 DKK - 2955.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | Hurtig afbrydelse Bortskaffelsesbeholder |
---|---|
Certificeringer/compliance | US OSHA, NFPA Kode 30 |
Til brug med (udstyr) | For Justrite™ centura hurtigafbryder HPLC sikkerhedsaffaldsbeholdere |
Mængde | Ea. |
Dimensioner | 7 x 5 x 4,5 tommer. (17,8 x 12,7 x 11,4 cm) |
Artikelnummer | Brand | Inkluderer | Materiale | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Inkluderer | Materiale | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
11977137
|
Justrite™
28177 |
Hætte til ubrugte porte, Manifold m/SS hurtig afbrydelse | Rustfrit stål, Polypropylen |
2075.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
11987137
|
Justrite™
28178 |
Hætte til ubrugte porte, Manifold m/polypropylen hurtig afbrydelse | Polypropylen |
1735.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
11997137
|
Justrite™
28179 |
Hætte til ubrugte porte, manifold m/SS stacker tilslutning | Rustfrit stål, Polypropylen |
2955.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
Beskrivelse
Til brug med Justrite™ Centura Hurtig afbrydelse af HPLC sikkerhedsaffaldsbeholdere
- Gør det muligt at føre op til seks affaldsledninger pr. manifold fra HPLC-processer ind i en enkelt indsugningsfitting
- Seks 1/4-28 porte og en 3/8 tommer. NPT port plus hætter til ubrugte porte
- Tappet for at rumme 1/4-28 gevind af separat tilgængelige kompressionsfittings
- Flere manifolds kan bruges på en specialdesignet Quick Disconnect-beholder, så længe en afbryder forbliver ubrugt for at tillade udluftning
- Kat. nr. 19-412-604 har en“ stabler” forbindelse, der gør det muligt at fastgøre den oven på Cat. nr. 19-412-602 eller 19-412-603; gør det muligt at føre op til 12 linjer i affaldsbeholderen
- Fittings sælges separat (se 19-412-605, -606)
Tekniske data
Hurtig afbrydelse Bortskaffelsesbeholder | |
For Justrite™ centura hurtigafbryder HPLC sikkerhedsaffaldsbeholdere | |
7 x 5 x 4,5 tommer. (17,8 x 12,7 x 11,4 cm) | |
17.8 cm | |
12.7 cm | |
11.4 cm |
US OSHA, NFPA Kode 30 | |
Ea. | |
7 tommer | |
5 tommer | |
4,5 tommer. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Justrite™ HPLC polymanifold til hurtig afbrydelse af bortskaffelsesdåser