Få mere at vide
Justrite™ HPLC polymanifold til hurtig afbrydelse af bortskaffelsesdåser
Inkluderer:
Hætte til ubrugte porte, Manifold m/SS hurtig afbrydelse
Hætte til ubrugte porte, Manifold m/polypropylen hurtig afbrydelse
Hætte til ubrugte porte, manifold m/SS stacker tilslutning
Materiale:
Polypropylen
Rustfrit stål, Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til brug med Justrite™ Centura Hurtig afbrydelse af HPLC sikkerhedsaffaldsbeholdere
- Gør det muligt at føre op til seks affaldsledninger pr. manifold fra HPLC-processer ind i en enkelt indsugningsfitting
- Seks 1/4-28 porte og en 3/8 tommer. NPT port plus hætter til ubrugte porte
- Tappet for at rumme 1/4-28 gevind af separat tilgængelige kompressionsfittings
- Flere manifolds kan bruges på en specialdesignet Quick Disconnect-beholder, så længe en afbryder forbliver ubrugt for at tillade udluftning
- Kat. nr. 19-412-604 har en“ stabler” forbindelse, der gør det muligt at fastgøre den oven på Cat. nr. 19-412-602 eller 19-412-603; gør det muligt at føre op til 12 linjer i affaldsbeholderen
- Fittings sælges separat (se 19-412-605, -606)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | US OSHA, NFPA Kode 30 |
| Produkttype | Hurtig afbrydelse Bortskaffelsesbeholder |
| Farve | Hvid, Sort |
| Til brug med (udstyr) | For Justrite™ centura hurtigafbryder HPLC sikkerhedsaffaldsbeholdere |
| Materiale | Polypropylen |
| Inkluderer | Hætte til ubrugte porte, Manifold m/polypropylen hurtig afbrydelse |
| Mængde | Ea. |
| Dimensioner | 7 x 5 x 4,5 tommer. (17,8 x 12,7 x 11,4 cm) |
| Længde (engelsk) | 7 tommer |
| Længde (metrisk) | 17.8 cm |
| Vis mere |