Få mere at vide
Hosenkoside K, MedChemExpress
Beskrivelse
Hosenkoside K is a baccharane glycoside isolated from the seeds of impatiens balsamina.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hosenkoside K |
| CAS | 160896-49-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C54H92O25 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (87.62 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@@]([C@@]1(CC[C@@]23CC[C@]([C@@H](C)CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO)([H])OC3)C)(CC[C@@]5([H])[C@]6(C)CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]7O)O)O[C@@H]7CO)[C@@](CC[C@]1([H])[C@H]2O)([H])[C@]5(CC[C@@H]6O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]8O)([H])[C@@H]8O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]9O)O)([H])O[C@@H]9CO)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 1141.29 |
| Formel vægt | 1141.29 |
| Vis mere |