missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hosenkoside B, MedChemExpress

Artikelnummer. 16441698
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16441698 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16441698 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN2250

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Hosenkoside B is a baccharane glycoside isolated from the seeds of impatiens balsamina.

Hosenkoside B is a baccharane glycoside isolated from the seeds of impatiens balsamina.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hosenkoside B
CAS 156764-82-8
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C48H82O20
Mængde 5 mg
SMIL C[C@@]([C@@]1(CC[C@@]23CC[C@@]([C@H](C)CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO)([H])OC3)C)(CC[C@@]5([H])[C@]6(C)CO)[C@@](CC[C@]1([H])[C@H]2O)([H])[C@]5(CC[C@@H]6O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]8O)O)([H])O[C@@H]8CO)C
Molekylvægt (g/mol) 979.15
Formel vægt 979.15
Procent renhed 96.23%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.