Få mere at vide
Hosenkoside A, MedChemExpress
Beskrivelse
Hosenkoside A is a baccharane glycoside isolated from the seeds of impatiens balsamina.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hosenkoside A |
| CAS | 156791-82-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C48H82O20 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (51.06 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@@]([C@@]1(CC[C@@]23CC[C@]([C@@H](C)CO)([H])OC3)C)(CC[C@@]4([H])[C@]5(C)CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]6O)O)O[C@@H]6CO)[C@@](CC[C@]1([H])[C@H]2O)([H])[C@]4(CC[C@@H]5O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]8O)O)([H])O[C@@H]8CO)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 979.15 |
| Formel vægt | 979.15 |
| Vis mere |