Få mere at vide
Medicom™ Hopen™ Single Use Hygiene Gown
Medicom™ Hopen™ Single Use Hygiene Gown without pockets, is microporous and waterproof
1010.58 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 1149-5
Farve White
Manchet stil Elastic
Engangs Yes
Se flere specifikationer
Produkter 4
Produktkode Brand Lukketype Størrelse Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Lukketype Størrelse Pris Antal & tilgængelighed  
16524081
Dokumentvisning
Medicom™
40.550/02
Press studs Medium
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1065.00 DKK
1010.58 DKK / Pakke med 50
Spare 54.42 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-04-2026
Læg i indkøbskurv
16534081
Dokumentvisning
Medicom™
40.550/03
Press studs Large
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1065.00 DKK
1010.58 DKK / Pakke med 50
Spare 54.42 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-04-2026
Læg i indkøbskurv
16544081
Dokumentvisning
Medicom™
40.550/04
Press studs X-Large
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1065.00 DKK
1010.58 DKK / Pakke med 50
Spare 54.42 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-04-2026
Læg i indkøbskurv
16554081
Dokumentvisning
Medicom™
40.550/05
Press studs 2X-Large
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1065.00 DKK
1010.58 DKK / Pakke med 50
Spare 54.42 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-04-2026
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Reduces contamination of the operator, but also sensitive products and processes in a protected atmosphere
  • Protects against radioactive particles and infectious agents
  • Microporous, Anti-Static Hygiene Gown is comfortable and light
  • Polypropylene gown lined with laminated polyethylene for a waterproof, hydrophobic seal
  • Available in mulitple sizes, and closure types
Tekniske data
Tekniske data
Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System
White
Yes
Category 1 Personal Protective Equipment
Polypropylene
Individual, Bag
Sewn
EN 1149-5
Elastic
Microporous, Waterproof
Unisex
None
Radioactive Particles, Infectious Agents
Non-sterile
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater