Få mere at vide
Medicom™ Hopen™ Single Use Hygiene Gown
Medicom™ Hopen™ Single Use Hygiene Gown without pockets, is microporous and waterproof
1010.58 DKK
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System |
|---|---|
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 1149-5 |
| Farve | White |
| Manchet stil | Elastic |
| Engangs | Yes |
| Produktkode | Brand | Lukketype | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Lukketype | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|
16524081
|
Medicom™
40.550/02 |
Press studs | Medium |
1065.00 DKK 1010.58 DKK / Pakke med 50 Spare 54.42 DKK 5% Slukket |
Forventet forsendelse: 29-04-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
16534081
|
Medicom™
40.550/03 |
Press studs | Large |
1065.00 DKK 1010.58 DKK / Pakke med 50 Spare 54.42 DKK 5% Slukket |
Forventet forsendelse: 29-04-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
16544081
|
Medicom™
40.550/04 |
Press studs | X-Large |
1065.00 DKK 1010.58 DKK / Pakke med 50 Spare 54.42 DKK 5% Slukket |
Forventet forsendelse: 29-04-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
16554081
|
Medicom™
40.550/05 |
Press studs | 2X-Large |
1065.00 DKK 1010.58 DKK / Pakke med 50 Spare 54.42 DKK 5% Slukket |
Forventet forsendelse: 29-04-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
Beskrivelse
- Reduces contamination of the operator, but also sensitive products and processes in a protected atmosphere
- Protects against radioactive particles and infectious agents
- Microporous, Anti-Static Hygiene Gown is comfortable and light
- Polypropylene gown lined with laminated polyethylene for a waterproof, hydrophobic seal
- Available in mulitple sizes, and closure types
Tekniske data
| Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System | |
| White | |
| Yes | |
| Category 1 Personal Protective Equipment | |
| Polypropylene | |
| Individual, Bag | |
| Sewn |
| EN 1149-5 | |
| Elastic | |
| Microporous, Waterproof | |
| Unisex | |
| None | |
| Radioactive Particles, Infectious Agents | |
| Non-sterile |